Få mere at vide
Cole-Parmer™ Lynlås-Læbe-poser af lav-densitet polyethylen
Shop alle Cole-Parmer produkter
Dimensioner (L x B):
152 x 102 mm
381 x 305 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Description
- Ingen grund til at bekymre dig om, at støv eller fugt kommer til dine tørre prøver
- Enkeltsporet tætning ikke til brug med væsker
- Identificer nemt prøver ved at bruge poser med etiketter
- Lavdensitets polyethylen
- FDA-kompatibel
Specifications
Specifications
| Lukketype | Lynlåsforsegling |
| Farve | Klar |
| Til brug med (applikation) | Støvtæt, fugtsikker opbevaring |
| Materiale | Polyethylen |
| Tykkelse (metrisk) | 0.050 mm |
| Mængde | 1000 hver |
| Dimensioner (L x B) | 152 x 102 mm |
| Længde (metrisk) | 152 mm |
| Bredde (metrisk) | 102 mm |
| Produkttype | Opbevaringspose med lynlås |