Beskrivelse
- Ingen grund til at bekymre dig om, at støv eller fugt kommer til dine tørre prøver
- Enkeltsporet tætning ikke til brug med væsker
- Identificer nemt prøver ved at bruge poser med etiketter
- Lavdensitets polyethylen
- FDA-kompatibel
Tekniske data
Tekniske data
| Lukketype | Lynlås læbe |
| Farve | Klar |
| Til brug med (applikation) | Støvtæt, fugtsikker opbevaring |
| Materiale | Polyethylen |
| Mængde | 1000 hver |
| Dimensioner (L x B) | 381 x 305 mm |
| Produkttype | Opbevaringspose med lynlås |
| Længde (metrisk) | 381 mm |
| Bredde (metrisk) | 305 mm |
| Tykkelse (metrisk) | 0.050 mm |