Få mere at vide
Polyethylen, lav densitet,∣< 400 mikron, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11369228
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
25g
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11369228 5 g 5g
11349228 25 g 25g
11379228 100 g 100g
11359228 500 g 500g
11366119 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11369228 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042607.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 9002-88-4 | (C2H4)n | 28.05 g/mol
Polyethylen bruges i sprøjte- og blæsestøbt legetøj, husholdningsartikler, låg, sprøjtestøbte autostole, Hotmelt-coating til papir, additiv i støbte lister, stearinlys, oliebaseret blæk og hotmelt-klæbemidler. Det bruges også som et additiv, smøremiddel i gummibearbejdning, ekstruderings- og kalenderhjælp til PVC og dispergeringshjælp til farvekoncentrater. Lejer, gear, bøsninger og andre bevægelige dele.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9002-88-4
Molekylær formel (C2H4)n
Molekylvægt (g/mol) 28.05
MDL nummer MFCD00084423
InChI nøgle VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene, acetene, elayl, olefiant gas, athylen, etileno, liquid ethylene, polyethylene, bicarburretted hydrogen, plastipore
PubChem CID 6325
ChEBI CHEBI:18153
IUPAC navn ethen
SMIL *-CC-*
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyethylene
Navn note Low density, ≤400 micron
Fysisk form Pulver
Tæthed 0.92 g/mL
Merck Index 14,7567
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Mængde 5 g