Få mere at vide
Polyethylene, low density, 1000 micron
Artikelnummer. 11354998
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11354998 50 g 50g
11334998 250 g 250g
11344998 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11354998 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043949.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 9002-88-4 | (C2H4)n | 28.05 g/mol
Polyethylen bruges som et additiv til umættede polyestere, epoxider og andre polymerer for at bibringe de unikke egenskaber af ultra-høj-molekylvægt polyethylen (UHMWPE). Det er meget udbredt til fremstilling af forskellige beholdere, bakker, dispenseringsflasker, plastfolier, plastikposer til computerkomponenter og forskellige støbte laboratorieudstyr. Det bruges til fremstilling af plastikposer, haveposer eller udendørsposer, som er et miljømæssigt fornuftigt materiale.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9002-88-4
Molekylær formel (C2H4)n
Molekylvægt (g/mol) 28.05
MDL nummer MFCD00084423
InChI nøgle VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene, acetene, elayl, olefiant gas, athylen, etileno, liquid ethylene, polyethylene, bicarburretted hydrogen, plastipore
PubChem CID 6325
ChEBI CHEBI:18153
IUPAC navn ethen
SMIL *-CC-*
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyethylene
Navn note Low density, 1000 micron
Fysisk form Kornet
Merck Index 14,7567
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Mængde 50 g