Få mere at vide
Kartell™ Skruelåg til dråbe af polyethylen
Trådstørrelse (metrisk):
GL 18
GL 25
Længde (metrisk):
16 mm
40 mm
41 mm
Produkttype:
Skruelåg
Slip af flaskeskruehætte
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
Beskrivelse
Fremstillet af polyethylen for styrke og pasform. Kartell™ Skruelåg til dråber af polyethylen, der fås i en række forskellige størrelser og tudetyper, giver en robust løsning til laboratoriebehov.
- Fås i lang eller kort faldtud
- Passer til standardiserede flasker med smal og bred hals
- Præcisionsfald for nøjagtige mål med lang tud
- Konstant strøm til påfyldning af små mængder med kort tud
- Leveres med PE spids lukkehætte for at undgå spild
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | PE-hætte til spidslukning |
| Materiale | Polyethylen |
| Længde (metrisk) | 40 mm |
| Trådstørrelse (metrisk) | GL 18 |
| Halsfinish | 30 mm |
| Form | Firkant |
| Produkttype | Skruelåg |
| Til brug med (udstyr) | Standardiseret flaskedel med smal hals. ingen. 15801 - 15821 - 15841 - 15861 - 15881 - 15901 og standardiserede flasker med bred hals. ingen. 1608 - 1610 |
| Bredde (engelsk) | 0,866 tommer. |
| Længde (engelsk) | 1.574 tommer. |