Få mere at vide
Kartell™ Polyethylen integrerede vaskeflasker med støbt rør
Beskrivelse
Kartell™ Polyethylen Integral Wash Bottles med støbt rør er en let squeeze-vaskeflaske, der inkluderer en lukkehætte, som kan skæres ned for at øge flowet.
- Let at klemme vaskeflasker med integreret støbt rør
- Dispenseringsspidsen, som er forsynet med PE-lukkehætte, kan skæres ned for at øge flowet
- Låget kan også bruges med flasker serie 15801 - 1631
- Speciel form for let greb og stabilitet
- Velegnet til fødevarer
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Farve | Neutral |
| Til brug med (applikation) | Fødevare |
| Inkluderer | Støbt rør |
| Materiale | Polyethylen |
| Produktlinje | Flaske |
| Trådstørrelse (metrisk) | GL 32 |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Højde (metrisk) | 140 mm |
| Produkttype | Integreret vaskeflaske |
| Vis mere |