Få mere at vide
Micronova™ Polyethylene Industrial Grade Tape
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Orange
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Orange |
| Materiale | Polyethylene |
| Produkttype | Industrial Grade Tape |
| Til brug med (applikation) | Aisle marking, labeling, batching, clean-build projects |
| Størrelse (metrisk) | 33 m x 25 mm |