Få mere at vide
Buerkle™ Polyethylen slangekoblinger
Artikelnummer. 10704433 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
11 til 14 mm
13 til 16 mm
3 til 5 mm
5 til 7 mm
7 til 10 mm
9 til 12 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) unitSize
10704433 3 til 5 mm -
10742513 5 til 7 mm -
10673443 7 til 10 mm -
10385512 9 til 12 mm -
10161782 11 til 14 mm Pakke med 10
10476892 13 til 16 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10704433 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 87040406
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    130.00 DKK
    126.87 DKK / Pakke med 10
    Spare 3.13 DKK
    2% Slukket
Forventet forsendelse: 09-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fastgørbare, koniske slangekoblinger til trykløs drift.
  • Fremstillet af polyethylen
  • Leveres 10 pr pakke
  • Fås til en række slangediametre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EU fødevarer, RoHS
Diameter (metrisk) 3 til 5 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Polyethylen
Til brug med 3 til 5 mm slange
Til brug med (applikation) Trykløs drift
Emballagemængde 10/Pk.
Form Konisk
Produkttype Slangekobling