Få mere at vide
Buerkle™ Polyethylen slangekoblinger
Artikelnummer. 10673443 Shop alle Bürkle produkter
Diameter (metrisk):
11 til 14 mm
13 til 16 mm
3 til 5 mm
5 til 7 mm
7 til 10 mm
9 til 12 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 10673443
Brand: Buerkle™ 87040810
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fastgørbare, koniske slangekoblinger til trykløs drift.
  • Fremstillet af polyethylen
  • Leveres 10 pr pakke
  • Fås til en række slangediametre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EU fødevarer, RoHS
Diameter (metrisk) 7 til 10 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Polyethylen
Til brug med 7 til 10 mm slange
Til brug med (applikation) Trykløs drift
Emballagemængde 10/Pk.
Form Konisk
Produkttype Slangekobling