Få mere at vide
Buerkle™ Polyethylen slangekoblinger
Shop alle Bürkle produkter
Diameter (metrisk):
11 til 14 mm
13 til 16 mm
3 til 5 mm
5 til 7 mm
7 til 10 mm
9 til 12 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Fremstillet af polyethylen
- Leveres 10 pr pakke
- Fås til en række slangediametre
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EU fødevarer, RoHS |
| Diameter (metrisk) | 13 til 16 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Polyethylen |
| Til brug med | 13 til 16 mm slange |
| Til brug med (applikation) | Trykløs drift |
| Emballagemængde | 10/Pk. |
| Form | Konisk |
| Produkttype | Slangekobling |