Få mere at vide
Gosselin™ Polyethylen Homogenizer Blender Poser
Beskrivelse
- Steril ved bestråling med afrivningssteriliseringscertifikat
- Fås med hel- eller sidefilter
- Inkluderer 50 mm hvid skrivestrimmel langs den ene langkant
- 70 μm tykkelse
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Neutral |
| Til brug med (applikation) | Ideel til homogen suspension, suspensionsprøvetagning med pipetter, mejeri og industrier |
| Inkluderer | Fuldt filter |
| Materiale | Polyethylen |
| Sterilitet | Steril |
| nr. pr. pakke | 20 poser á 25 stk |
| Mængde | 1500/Pk. |
| Kapacitet (metrisk) | 400 mL |
| Længde (metrisk) | 300 mm |
| Bredde (metrisk) | 190 mm |
| Vis mere |