Få mere at vide
Polyethylene (High Density), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Polyethylene |
| Mængde | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C2H4/c1-2/h1-2H2 |
| Formel vægt | 28.031 |