Få mere at vide
Alfa Aesar™ Polyethylene, high density
Artikelnummer. 11348888
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11348888 1 kg 1kg
11338888 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11348888 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. 041731.A1
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 9002-88-4
Molekylær formel (C2H4)n
Molekylvægt (g/mol) 28.05
MDL nummer MFCD00084423
InChI nøgle VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene, acetene, elayl, olefiant gas, athylen, etileno, liquid ethylene, polyethylene, bicarburretted hydrogen, plastipore
PubChem CID 6325
ChEBI CHEBI:18153
IUPAC navn ethene
SMIL *-CC-*
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyethylene
Navn note High density
Fysisk form Pellets
Tæthed 0.95 g/mL
Merck Index 14,7567
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in (above 80°C) aliphatic,aromatic and cycloaliphatic hydrocarbons
Mængde 1 kg
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.54