Få mere at vide
Kartell™ Polyethylen-graduerede flasker med bred mund
Artikelnummer. p-8000294
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
2000 mL
Lukkestørrelse:
GL 45
GL 63
Diameter (metrisk) Indvendig hals:
38 mm
55 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 15
Artikelnummer. 10358104
Brand: Kartell™ 0161400
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet med en bred mund til nem påfyldning og tømning af væske- eller pulverprøver. Kartell™ Polyethylen-graduerede bredmundede flasker er til generel brug.
  • Graduerede flasker til generelle formål
  • Langt halstråd sikrer lækagesikker lukning
  • Overholder DIN 13316 og 168
  • Velegnet til fødevarer
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Diameter (metrisk) Indvendig hals 38 mm
Materiale Polyethylen
nr. pr. pakke 1 hver
Gradueringer Ja
Certificeringer/compliance DIN 13316 og 168
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Højde (metrisk) 170 mm
Produkttype Gradueret flaske
Lukkestørrelse GL 45