Få mere at vide
Kartell™ Polyethylen-graduerede flasker med bred mund
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
2000 mL
Lukkestørrelse:
GL 45
GL 63
Diameter (metrisk) Indvendig hals:
38 mm
55 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 15
Beskrivelse
- Graduerede flasker til generelle formål
- Langt halstråd sikrer lækagesikker lukning
- Overholder DIN 13316 og 168
- Velegnet til fødevarer
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 38 mm |
| Materiale | Polyethylen |
| nr. pr. pakke | 1 hver |
| Gradueringer | Ja |
| Certificeringer/compliance | DIN 13316 og 168 |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Mund | Brede |
| Højde (metrisk) | 170 mm |
| Produkttype | Gradueret flaske |
| Vis mere |