Få mere at vide
Kartell™ Plastilab™ Graduerede Wide Mouth Wash Flasker
Beskrivelse
- Fremstillet af polyethylen
- Farvekodede hætter for nem identifikation
- Genial kasket designet til at undgå ufrivillig dryp
- Velegnet til opbevaring af madvarer
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Diameter (metrisk) ydre hals | 38mm |
| Inkluderer | Farvekodet kasket |
| Materiale | Polyethylen |
| Trådstørrelse (metrisk) | GL45 |
| Lukningsfarve | NA |
| Gradueringer | 100mL |
| Uddannet | Ja |
| Mund | Brede |
| Produkttype | Bred mund skylleflaske |