Få mere at vide
Kartell™ Plastilab™ Serie 300 graduerede smalhalsede flasker
Kapacitet (metrisk):
50 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 40
Pakke med 400
Pakke med 600
Pakke med 80
Beskrivelse
Har dobbeltforsegling med indsatshætte for at sikre tæthed.
- Fremstillet af polyethylen
- Skrå skuldre reducerer tendensen til restaflejringer
- Ingen lækage med letgrebshætte
- Mærkningspunkter på skulder og hætte sikrer manipulationssikker lukning
- Velegnet til opbevaring af madvarer
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Materiale | LDPE |
| Hals-id (metrisk) | 23mm |
| Gradueringer | 50mL |
| Certificeringer/compliance | EF 1935/2004, EF 10/2011 |
| Uddannet | Ja |
| Mund | Smal |
| Produkttype | Flaske med smal mund |
| Lukketype | Indsæt hætte |