Få mere at vide
Kartell™ Plastilab™ Serie 300 graduerede smalhalsede flasker
Artikelnummer. 10102861
Kapacitet (metrisk):
50 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 40
Pakke med 400
Pakke med 600
Pakke med 80
Artikelnummer. 10102861
Brand: Kartell™ 0032500
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Har dobbeltforsegling med indsatshætte for at sikre tæthed.
  • Fremstillet af polyethylen
  • Skrå skuldre reducerer tendensen til restaflejringer
  • Ingen lækage med letgrebshætte
  • Mærkningspunkter på skulder og hætte sikrer manipulationssikker lukning
  • Velegnet til opbevaring af madvarer
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Materiale LDPE
Hals-id (metrisk) 33mm
Gradueringer 100mL
Certificeringer/compliance EF 1935/2004, EF 10/2011
Uddannet Ja
Mund Smal
Produkttype Flaske med smal mund
Lukketype Indsæt hætte