Få mere at vide
Polyethylenglykol Trimethylnonylether (teknisk kvalitet), TRC
Artikelnummer. 30455640
Skift visning
Mængde:
10 mL
Artikelnummer. Mængde
30455640 10 mL
1 options
Artikelnummer. 30455640 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT54881310ML
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyethylene Glycol Trimethylnonyl Ether (Technical Grade)
CAS 68131-40-8
Mængde 10 mL
Synonym Alcohols','C11-15-Secondary','Ethoxylated, Ethoxylated C11-15-Secondary AlcoholsEthoxylated C11-15-Secondary Alcs.
SMIL [2H]C([2H])([2H])CCCCc1cc(O)c2[C@@H]3C=C(C)CC[C@H]3C(C)(C)Oc2c1