Få mere at vide
Polyethylenglykol Trimethylnonylether (teknisk kvalitet), TRC
Product Code. 30450013
Change view
Click to view available options
Mængde:
50 mL
Product Code. Mængde
30450013 50 mL
1 options
Product Code. 30450013 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT54881350ML
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Polyethylene Glycol Trimethylnonyl Ether (Technical Grade)
CAS 68131-40-8
Mængde 50 mL
Synonym Alcohols','C11-15-Secondary','Ethoxylated, Ethoxylated C11-15-Secondary AlcoholsEthoxylated C11-15-Secondary Alcs.
SMIL [2H]C([2H])([2H])CCCCc1cc(O)c2[C@@H]3C=C(C)CC[C@H]3C(C)(C)Oc2c1