Få mere at vide
Polyethylenglykol (PEG), 50% soln.
Artikelnummer. 15424099
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15424099 250 mL 250ml
15414099 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15424099 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61495.AK
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62,07 g/mol
Polyethylenglycol bruges som fortykningsmiddel og gelbindemiddel i den farmaceutiske industri. Det bruges som analytiske reagenser, substrater, flokkuleringsmidler, dispergeringsmidler, smøremidler, emulgatorer, fugtighedscreme, fødevaretilsætningsstoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Polyethylenglycol anvendes som fortykningsmiddel og gelbindemiddel i den farmaceutiske industri. Det bruges som analytiske reagenser, substrater, flokkuleringsmidler, dispergeringsmidler, smøremidler, emulgatorer, fugtighedscreme, fødevaretilsætningsstoffer.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Indeholder 50 % PEG 3350 i 0,1 M lithiumacetatopløsning, pH 4,9.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25322-68-3
Molekylær formel (C2H4O)n
Molekylvægt (g/mol) 62.07
MDL nummer MFCD01779601
InChI nøgle LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn ethan-1,2-diol
SMIL [H]OCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyethylene glycol (PEG)
Farve Farveløs
Mængde 250 mL
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 50% soln.
Fysisk form Viskøs væske