Få mere at vide
Polyethylenglykol (PEG), 50% soln.
Beskrivelse
Polyethylenglycol bruges som fortykningsmiddel og gelbindemiddel i den farmaceutiske industri. Det bruges som analytiske reagenser, substrater, flokkuleringsmidler, dispergeringsmidler, smøremidler, emulgatorer, fugtighedscreme, fødevaretilsætningsstoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Polyethylenglycol anvendes som fortykningsmiddel og gelbindemiddel i den farmaceutiske industri. Det bruges som analytiske reagenser, substrater, flokkuleringsmidler, dispergeringsmidler, smøremidler, emulgatorer, fugtighedscreme, fødevaretilsætningsstoffer.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Indeholder 50 % PEG 3350 i 0,1 M lithiumacetatopløsning, pH 4,9.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Polyethylene glycol (PEG) |
| Farve | Farveløs |
| Mængde | 100 mL |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 50% PEG in 0.1M Lithium Acetate solution |
| Fysisk form | Viskøs væske |