Få mere at vide
Polyethylenglycol, MW 8000, , Molekylærbiologisk reagenskvalitet, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 17831431 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
2 kg
Artikelnummer. Mængde
17831431 2 kg
1 options
Artikelnummer. 17831431 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219483902
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Polyethylenglycol (PEG) er en kondensationspolymer af ethylenoxid og vand
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyethylene glycol
Farve Hvid
Navn note MW 8000
CAS 25322-68-3
Fysisk form Prills
Molekylær formel (C2H4O)n
MDL nummer MFCD01779601
Synonym Carbowax, Alkapol PEG-8000
Mængde 2 kg
InChI nøgle LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
SMIL [H]OCCO
IUPAC navn ethan-1,2-diol
Molekylvægt (g/mol) 62.07
Formel vægt 8,000 (Average)
Grad Molekylær biologi