Få mere at vide
polyethylenglycol, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11466591 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. 11466591
Brand: MP Biomedicals 02194839.5
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Også kendt som PEG. polyethylenglycol, MP Biomedicals er en kondensationspolymer af ethylenoxid og vand. Det bruges til udfældning af proteiner, adskillelse og rensning af biomolekyler, induktion af cellehybridisering og som et fusionsmiddel i enhanci
PEG'er er modtagelige for oxidativ nedbrydning i nærvær af luft. Minimering af eksponeringen af PEG for forhøjede temperaturer og/eller eksponering for oxygen eller tilsætning af en antioxidant kan begrænse mængden af nedbrydning. PEG'er hydrolyserer eller forringes ikke ved opbevaring. PEG'er understøtter ikke væksten af skimmelsvampe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 25322-68-3
Fysisk form Hvide Prills
Molekylær formel (C2H4O)n
MDL nummer MFCD01779601
Synonym Carbowax, PEG, Poly(Ethylene Oxide), Alkapol PEG-8000, Macrogol, α-Hydro-o-hydroxypoly (oxy-1,2-ethanediyl)
Opløselighedsinformation Soluble in water (approximately 630mg/mL, 20°C). PEGs are also soluble in many polar solvents such as acetone, alcohols and chlorinated solvents. They are insoluble in nonpolar solvents such as hydrocarbons.
Mængde 500 g
InChI nøgle LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
SMIL [H]OCCO
IUPAC navn ethan-1,2-diol
Molekylvægt (g/mol) 62.07
Formel vægt 8000g/mol
Grad Molekylær biologi