Få mere at vide
polyethylenglycol, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11425372 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. 11425372
Brand: MP Biomedicals 02195445.5
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kan bruges til at udfælde DNA. polyethylenglycol, MP Biomedicals (PEG) er en kondensationspolymer af ethylenoxid og vand. PEG'er er modtagelige for oxidativ nedbrydning i nærvær af luft. PEG'er hydrolyserer eller forringes ikke ved opbevaring. PEG'er
PEG er blevet brugt til udfældning af proteiner, som et fusionsmiddel til at forstærke virkningen af makrofager på hybridomer, ved adskillelse og oprensning af biomolekyler og til induktion af cellehybridisering. PEG 8000 kan bruges til at præcipitere DNA. PEG er også blevet brugt til at udvinde patogene vira og humane rotavirus fra vand-, østers- og sedimentprøver. PEG har vist sig at have anticelleproliferation og antitumoreffekter via induktion af apoptose.
  • PEG'er er modtagelige for oxidativ nedbrydning i nærvær af luft
    • Minimering af eksponeringen af PEG for forhøjede temperaturer og/eller eksponering for oxygen eller tilsætning af en antioxidant kan begrænse mængden af nedbrydning
  • PEG'er hydrolyserer eller forringes ikke ved opbevaring
  • PEG'er understøtter ikke væksten af skimmelsvampe
  • PEG er uforeneligt med phenol og kan reducere den antimikrobielle virkning af andre konserveringsmidler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 25322-68-3
Smeltepunkt 56°C to 66°C
Tæthed 1.1-1.2g/mL (Lit.)
pH 5.0 to 7.0 (5% aq. soln.)
Molekylær formel (C2H4O)n
MDL nummer MFCD01779601
Mængde 500 g
Synonym Carbowax, PEG, Poly(Ethylene Oxide), Alkapol PEG-200
Opløselighedsinformation Soluble in aqueous solution (50mg/mL, clear, colorless solution).
InChI nøgle LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
SMIL [H]OCCO
IUPAC navn ethan-1,2-diol
Molekylvægt (g/mol) 62.07
Formel vægt ∼8000
Damptryk <0.01mmHg at 20°C (Lit.)
Fysisk form Pulver