Få mere at vide
Polyethylene glycol monomethylether, 750
Artikelnummer. 11368678
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 11368678
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041562.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 9004-74-4 | (C2H4O)nCH4O | 76.10 g/mol
Polyethylenglycolmonomethylether anvendes som opløsningsmiddel, hjælpestof, overfladeaktivt stof og dispergeringsmiddel. Det bruges også som befugtningsmiddel og viskositetsmodificerende middel. Det finder anvendelse i den kosmetiske og farmaceutiske industri på grund af dets lave toksicitet, smørende egenskaber og opløselighed.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9004-74-4
Molekylær formel (C2H4O)nCH4O
Molekylvægt (g/mol) 76.10
MDL nummer MFCD00084416
InChI nøgle XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
PubChem CID 8019
ChEBI CHEBI:46790
SMIL COCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyethylene glycol monomethylether, 750
Farve Farveløs til gul
Fysisk form Lavtsmeltende faststof
Smeltepunkt 28°C to 32°C
Tæthed 1.10 g/mL
Opløselighedsinformation Slightly miscible with water.
Mængde 500 g
IUPAC navn 2-methoxyethan-1-ol
Flammepunkt >110°C (230°F)