Få mere at vide
Polyethylenglycol monomethylether, 550, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11344328
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11344328 500 g 500g
11334328 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11344328 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041561.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 9004-74-4 | (C2H4O)nCH4O | 76.10 g/mol
Polyethylenglycol monomethylether, 550 bruges til formulering af skærme og til optimering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9004-74-4
Molekylær formel (C2H4O)nCH4O
Molekylvægt (g/mol) 76.10
MDL nummer MFCD00084416
InChI nøgle XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
PubChem CID 8019
ChEBI CHEBI:46790
SMIL COCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyethylene glycol monomethylether, 550
Farve Farveløs til gul
Fysisk form Viskøs væske
Smeltepunkt 18°C to 20°C
Tæthed 1.10 g/mL
Opløselighedsinformation Slightly miscible with water.
Mængde 500 g
IUPAC navn 2-methoxyethanol
Flammepunkt >110°C (230°F)