Få mere at vide
Polyethylenglycol monomethylether, 350, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11314328
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 11314328
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041560.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 9004-74-4 | (C2H4O)nCH4O | 76.10 g/mol
Polyethylenglycol monomethylether anvendes som enterisk frigivelsesbelægninger. Det bruges også til en række polycarboxylatvandreduktionsmidler. Det fungerer som opløsningsmiddel for bremsevæsker. Yderligere bruges det i byggematerialeindustrien og råmateriale til cementvandreduktionsmiddel og forstærkningsmiddel. Ud over dette bruges det i overfladeaktive stoffer, polyester og polyurethanbaserede malinger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9004-74-4
Molekylær formel (C2H4O)nCH4O
Molekylvægt (g/mol) 76.10
MDL nummer MFCD00084416
InChI nøgle XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
PubChem CID 8019
ChEBI CHEBI:46790
IUPAC navn 2-methoxyethanol
SMIL COCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyethylene glycol monomethylether, 350
Farve Farveløs til gul
Fysisk form Væske
Tæthed 1.09 g/mL
Opløselighedsinformation Partially miscible with water.
Mængde 500 g
Flammepunkt >110°C (230°F)