Få mere at vide
Polyethylene glycol monomethyl ether methanesulfonate, M.W. 1,000
Artikelnummer. 15417215
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15417215 5 g 5g
15427215 250 mg 250mg
15407215 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15417215 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 046437.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 175172-61-9 | C4H10O4S | 154.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 175172-61-9
Molekylær formel C4H10O4S
Molekylvægt (g/mol) 154.18
MDL nummer MFCD03100948
InChI nøgle BCKAHDGFNHDQST-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 146293
IUPAC navn 2-methoxyethylmethansulfonat
SMIL COCCOS(=O)(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyethylene glycol monomethyl ether methanesulfonate
Farve Hvid
Navn note M.W. 1,000
Fysisk form Granulært fast stof
Synonym methanesulfonic acid 2-methoxyethyl ester, ethanol, 2-methoxy-, methanesulfonate, 2-methoxyethanol methanesulfonate, 2-methoxyethyl mesylate, 2-methoxyethylmethanesulfonate, acmc-1c990, 2-methoxyethyl methane sulfonate, methanesulfonic acid2-methoxyethyl ester, ethanol, 2-methoxy-, 1-methanesulfonate, methanesulfonic acid 2-methoxy-ethyl ester
Mængde 5 g