Få mere at vide
Polyethylenglycol Monododecylether, TRC
Artikelnummer. 30415755
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30415755 5 g
1 options
Artikelnummer. 30415755 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP2802805G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyoxyl Lauryl Ether
CAS 9002-92-0
Molekylær formel C58H118O24
Mængde 5 g
Synonym Brij™ 35 Tricosaethylene Glycol Mono-n-dodecyl Ether
SMIL CCCCCCCCCCCC[(OCH2CH2)nOH]
Molekylvægt (g/mol) 1199.54
Formel vægt 1198.8