Få mere at vide
Polyethylenglycol methylethermethacrylat, MW 5.000, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15437335
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15437335 5 g 5g
15427335 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15437335 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 046838.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 26915-72-0 | C13H24O6 | 276.329 g/mol
Polyethylenglycol methylether methacrylat, bruges som emulsionspolymerer, kosmetik, konstruktion, emulgatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26915-72-0
Molekylær formel C13H24O6
Molekylvægt (g/mol) 276.329
MDL nummer MFCD00241432
InChI nøgle KRCGBOKYIUDIFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxyethyl methacrylate, beta-methoxyethyl methacrylate, methacrylic acid, 2-methoxyethyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-methoxyethyl ester, poly ethylene glycol methyl ether methacrylate, pegmem, peg-mem, acmc-209oay, methoxyethyl methacrylate, 2-methoxyethylmethacrylate
PubChem CID 93675
IUPAC navn 2-[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethyl-2-methylprop-2-enoat
SMIL CC(=C)C(=O)OCCOCCOCCOCCOC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyethylene glycol methyl ether methacrylate
Farve Hvid
Navn note M.W. 5,000
Fysisk form Granulært fast stof
Opløselighedsinformation It is soluble in water.
Mængde 5 g