Få mere at vide
Polyethylene glycol methyl ether acrylate, M.W. 1,000
Beskrivelse
Polyethylenglycol methyletheracrylat bruges som råmateriale i kemisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Polyethylene glycol methyl ether acrylate |
| Farve | Hvid |
| Navn note | M.W. 1,000 |
| Fysisk form | Granulært fast stof |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water |
| Mængde | 5 g |