Få mere at vide
Polyethylene glycol methyl ether acrylate, M.W. 1,000
Artikelnummer. 15477245
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15477245 1 g 1g
15497245 250 mg 250mg
15487245 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15477245 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 046537.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 32171-39-4 | (C2H4O)nC4H6O2 | NaN g/mol
Polyethylenglycol methyletheracrylat bruges som råmateriale i kemisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32171-39-4
Molekylær formel (C2H4O)nC4H6O2
Molekylvægt (g/mol) NaN
MDL nummer MFCD00803685
InChI nøgle HFCUBKYHMMPGBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxyethyl acrylate, methoxyethyl acrylate, 2-methoxyethoxy acrylate, 2-propenoic acid, 2-methoxyethyl ester, methyl cellosolve acrylate, 2-methoxyethanol, acrylate, ethylene glycol monomethyl ether acrylate, acrylic acid, 2-methoxyethyl ester, ethylene glycol methyl ether acrylate, sipomer mca
PubChem CID 18392
IUPAC navn 2-methoxyethylprop-2-enoat
SMIL COCCOC(=O)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyethylene glycol methyl ether acrylate
Farve Hvid
Navn note M.W. 1,000
Fysisk form Granulært fast stof
Opløselighedsinformation Soluble in water
Mængde 1 g