Få mere at vide
Polyethylenglycol-lithiumacetatopløsning, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15404629
Mængde:
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
500ml
Artikelnummer. 15404629
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J62213.AK
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fælles løsning til protein- og DNA-isolering fra gær
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
Synonym PEG-LiOAc soltuion; PEG-lithium acetate solution
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyethylene glycol-lithium acetate soln.
Farve Farveløs
Mængde 250 mL
Fysisk form Væske