Få mere at vide
Polyethylenglycol-dimethacrylat, M.W. 8,000
Artikelnummer. 15442817
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15442817 1 g 1g
15467355 250 mg 250mg
15452817 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15442817 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 046985.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-08-2026
CAS: 25852-47-5 | CH3(CH2=)COC(OCH2CH2)nOCOC(=CH2)CH3
Polyethylenglycoldimethacrylat bruges som klæbemidler, belægninger, tætningsmidler, fotoresists, loddemasker og fotopolymerer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25852-47-5
MDL nummer MFCD00081877
Synonym ethylene glycol dimethacrylate, ethylene dimethacrylate, glycol dimethacrylate, diglycol dimethacrylate, ethanediol dimethacrylate, ethylenedimethyacrylate, ethylene methacrylate, ethyldiol metacrylate, 1,2-bis methacryloyloxy ethane, ethylene glycol bis methacrylate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyethylene glycol dimethacrylate
Farve Hvid
Navn note M.W. 8,000
Fysisk form Granulært fast stof
Molekylær formel CH3(CH2=)COC(OCH2CH2)nOCOC(=CH2)CH3
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Mængde 1 g
Følsomhed Light and moisture sensitive