Få mere at vide
Polyethylenglycol-dimethacrylat, M.W. 3,400
Artikelnummer. 15467295
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15467295 250 mg 250mg
15422757 1 g 1g
15432757 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15467295 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 046728.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-08-2026
CAS: 25852-47-5 | CH3(CH2=)COC(OCH2CH2)nOCOC(=CH2)CH3
Polyethylenglycoldimethacrylat bruges som klæbemidler, belægninger, tætningsmidler, fotoresists, loddemasker og fotopolymerer. Polyethylenglycol dimethacrylat danner homopolymerer og copolymerer. Copolymerer af polyethylenglycoldimethacrylat kan fremstilles med akrylsyre og dens salte, amider og estere og med methacrylater, acrylonitril, maleinsyreestere, vinylacetat, vinylchlorid, vinylidenchlorid, styren, butadien, umættede polyestere og tørrende olier. Det bruges også som et meget nyttigt råmateriale til kemiske synteser. Det anvendes som en tværbinder for PVC-plastisoler. Polyethylen Glycol 200 Dimethacrylate er inkorporeret i kosmetiske indkapslingsharpikser og dentale polymerer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25852-47-5
MDL nummer MFCD00081877
Synonym ethylene glycol dimethacrylate, ethylene dimethacrylate, glycol dimethacrylate, diglycol dimethacrylate, ethanediol dimethacrylate, ethylenedimethyacrylate, ethylene methacrylate, ethyldiol metacrylate, 1,2-bis methacryloyloxy ethane, ethylene glycol bis methacrylate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyethylene glycol dimethacrylate
Farve Hvid
Navn note M.W. 3,400
Fysisk form Granulært fast stof
Molekylær formel CH3(CH2=)COC(OCH2CH2)nOCOC(=CH2)CH3
Opløselighedsinformation It is soluble in water.
Mængde 250 mg
Følsomhed Light and moisture sensitive