Få mere at vide
Polyethylenglykoldiamin (MW 20.000), TRC
Artikelnummer. 30417360
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30417360 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30417360 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP688503250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyethylene Glycol Diamine
CAS 24991-53-5
Molekylær formel (C2H4O)nC4H12N2O
Mængde 250 mg
Synonym Diamine-PEG 897, Diamino-terminated Polyethylene Glycol, Fluka 06703, JSJ 73-006, Jeffamine 2001, O,O'-Bis(2-aminoethyl)octadecaethylene Glycol, PEG 1000 Diamine, PEG 4000DCA, PEG Diamine, PEO 600, PEO-Amine 400, Poly(ethylene oxide)diamine, Poly(oxyethylene)diamine, Polyethylene Glycol Bis(2-aminoethyl) Ether, Tetradecaethylene Glycol Diamine, Y 10000, Y 20000, Y 4000
InChI formel InChI=1S/C6H16N2O2/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h1-8H2
SMIL NCCOCCOCCN
Molekylvægt (g/mol) 148.2