Få mere at vide
Polyethylene glycol diacrylate, M.W. 8,000
Product Code. p-7080210
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
missing translation for 'unitSize'
1g
250mg
5g
Product Code. 15472767
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 046801.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 26570-48-9 | C5H10O4 | 134.131 g/mol
Polyethylenglycoldiacrylat bruges til at fremstille fotopolymeriserede hydrogeler, der bruges som stilladser til vævsregenerering og andre biologiske anvendelser. Det fungerer som et vigtigt råmateriale til syntesen af poly(ethylenglycol) urethan-dimethacrylater (PEGUDM) ved at reagere med 2-isocyanatoethylmethacrylat. Det bidrager til kemisk modstand, fleksibilitet, vedhæftning, lavt svind, slidstyrke og slagstyrke.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 26570-48-9
Molekylær formel C5H10O4
Molekylvægt (g/mol) 134.131
MDL nummer MFCD00081876
InChI nøgle FCDZZFLRLVQGEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym acrylic acid; ethylene glycol, poly ethylene glycol diacrylate, polyethylene glycol diacrylate, poly ethylene glycol acrylate, average mn ∼375
PubChem CID 16212859
IUPAC navn ethan-1,2-diol;prop-2-ensyre
SMIL C=CC(=O)O.C(CO)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Polyethylene glycol diacrylate
Farve Hvid
Navn note M.W. 8,000
Fysisk form Granulært fast stof
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Mængde 250 mg
Følsomhed Light sensitive