Få mere at vide
Polyethylene glycol diacrylate, M.W. 8,000
Artikelnummer. 15472767
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15472767 250 mg 250mg
15452767 1 g 1g
15462767 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15472767 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 046801.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 26570-48-9 | C5H10O4 | 134.131 g/mol
Polyethylenglycoldiacrylat bruges til at fremstille fotopolymeriserede hydrogeler, der bruges som stilladser til vævsregenerering og andre biologiske anvendelser. Det fungerer som et vigtigt råmateriale til syntesen af poly(ethylenglycol) urethan-dimethacrylater (PEGUDM) ved at reagere med 2-isocyanatoethylmethacrylat. Det bidrager til kemisk modstand, fleksibilitet, vedhæftning, lavt svind, slidstyrke og slagstyrke.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26570-48-9
Molekylær formel C5H10O4
Molekylvægt (g/mol) 134.131
MDL nummer MFCD00081876
InChI nøgle FCDZZFLRLVQGEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym acrylic acid; ethylene glycol, poly ethylene glycol diacrylate, polyethylene glycol diacrylate, poly ethylene glycol acrylate, average mn ∼375
PubChem CID 16212859
IUPAC navn ethan-1,2-diol;prop-2-ensyre
SMIL C=CC(=O)O.C(CO)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyethylene glycol diacrylate
Farve Hvid
Navn note M.W. 8,000
Fysisk form Granulært fast stof
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Mængde 250 mg
Følsomhed Light sensitive