Få mere at vide
Polyethylene glycol diacrylate, M.W. 8,000
Artikelnummer. 15462767
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 15462767
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 046801.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 26570-48-9 | C5H10O4 | 134.131 g/mol
Polyethylenglycoldiacrylat bruges til at fremstille fotopolymeriserede hydrogeler, der bruges som stilladser til vævsregenerering og andre biologiske anvendelser. Det fungerer som et vigtigt råmateriale til syntesen af poly(ethylenglycol) urethan-dimethacrylater (PEGUDM) ved at reagere med 2-isocyanatoethylmethacrylat. Det bidrager til kemisk modstand, fleksibilitet, vedhæftning, lavt svind, slidstyrke og slagstyrke.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26570-48-9
Molekylær formel C5H10O4
Molekylvægt (g/mol) 134.131
MDL nummer MFCD00081876
InChI nøgle FCDZZFLRLVQGEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym acrylic acid; ethylene glycol, poly ethylene glycol diacrylate, polyethylene glycol diacrylate, poly ethylene glycol acrylate, average mn ∼375
PubChem CID 16212859
IUPAC navn ethan-1,2-diol;prop-2-ensyre
SMIL C=CC(=O)O.C(CO)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyethylene glycol diacrylate
Farve Hvid
Navn note M.W. 8,000
Fysisk form Granulært fast stof
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Mængde 5 g
Følsomhed Light sensitive
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Polyethylene glycol diacrylate, M.W. 8,000
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Polyethylene glycoldiacrylate