Få mere at vide
Polyethylene glycol diacrylate, M.W. 3,400
Artikelnummer. 15432707
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15432707 250 mg 250mg
15412707 1 g 1g
15422707 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15432707 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 046497.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 26570-48-9 | C5H10O4 | 134.131 g/mol
Polyethylenglycoldiakrylat anvendes i dentalforbindelser, offset blæk, lakker og fleksible belægninger. Det er meget udbredt i forskellige biomedicinske applikationer, såsom udvikling af hydrogel til lægemiddellevering, vævsteknologi, sårheling og elektrospinningsprocesser til bioapplikation på grund af dets ikke-toksicitet og cytokompatibilitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26570-48-9
Molekylær formel C5H10O4
Molekylvægt (g/mol) 134.131
MDL nummer MFCD00081876
InChI nøgle FCDZZFLRLVQGEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym acrylic acid; ethylene glycol, poly ethylene glycol diacrylate, polyethylene glycol diacrylate, poly ethylene glycol acrylate, average mn ∼375
PubChem CID 16212859
IUPAC navn ethan-1,2-diol;prop-2-ensyre
SMIL C=CC(=O)O.C(CO)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyethylene glycol diacrylate
Farve Hvid
Navn note M.W. 3,400
Fysisk form Granulært fast stof
Opløselighedsinformation Miscible with water. Soluble in THF,Chloroform.
Mængde 250 mg
Følsomhed Light sensitive