Få mere at vide
Polyethylene glycol diacrylate, M.W. 3,400
Artikelnummer. 15412707
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 15412707
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 046497.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 26570-48-9 | C5H10O4 | 134.131 g/mol
Polyethylenglycoldiakrylat anvendes i dentalforbindelser, offset blæk, lakker og fleksible belægninger. Det er meget udbredt i forskellige biomedicinske applikationer, såsom udvikling af hydrogel til lægemiddellevering, vævsteknologi, sårheling og elektrospinningsprocesser til bioapplikation på grund af dets ikke-toksicitet og cytokompatibilitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26570-48-9
Molekylær formel C5H10O4
Molekylvægt (g/mol) 134.131
MDL nummer MFCD00081876
InChI nøgle FCDZZFLRLVQGEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym acrylic acid; ethylene glycol, poly ethylene glycol diacrylate, polyethylene glycol diacrylate, poly ethylene glycol acrylate, average mn ∼375
PubChem CID 16212859
IUPAC navn ethan-1,2-diol;prop-2-ensyre
SMIL C=CC(=O)O.C(CO)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyethylene glycol diacrylate
Farve Hvid
Navn note M.W. 3,400
Fysisk form Granulært fast stof
Opløselighedsinformation Miscible with water. Soluble in THF,Chloroform.
Mængde 1 g
Følsomhed Light sensitive
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Polyethylene glycol diacrylate, M.W. 3,400
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: .alpha.-(1-oxo-2-propenyl)-.omega.-[(1-oxo2-propenyl)oxy]-Poly(oxy-1,2-ethanediyl)