Få mere at vide
Polyethylene glycol diacrylate, M.W. 1,000
Artikelnummer. 15402707
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15402707 250 mg 250mg
15482697 1 g 1g
15492697 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15402707 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 046493.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 26570-48-9 | C5H10O4 | 134.131 g/mol
PEGDA anvendes i dentale forbindelser, offset blæk, lakker og fleksible belægninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26570-48-9
Molekylær formel C5H10O4
Molekylvægt (g/mol) 134.131
MDL nummer MFCD00081876
InChI nøgle FCDZZFLRLVQGEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym acrylic acid; ethylene glycol, poly ethylene glycol diacrylate, polyethylene glycol diacrylate, poly ethylene glycol acrylate, average mn ∼375
PubChem CID 16212859
IUPAC navn ethan-1,2-diol;prop-2-ensyre
SMIL C=CC(=O)O.C(CO)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyethylene glycol diacrylate
Farve Hvid
Navn note M.W. 1,000
Fysisk form Granulært fast stof
Opløselighedsinformation Soluble in THF and chloroform.
Mængde 250 mg
Følsomhed Light sensitive
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Polyethylene glycol diacrylate, M.W. 1,000
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Polyethylene glycoldiacrylate