Få mere at vide
Polyethylenglycol 8000 (PEG), Fisher BioReagents™
Description
Polyethylenglycol 8000, HO-[CH2CH2O]nH, CAS-nummer-25322-68-3, polyethylenoxid, Carbowax , PEG 8000, 1 kg, Grå, Hvid, 7000 til 9000, FORSIGTIG!
PEG 8000 er velegnet som medium til fusion af pattedyrceller. Det bruges også til at udfælde bakteriofag fra lyserede cellesupernatanter.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Polyethylene Glycol 8000 |
| Farve | Hvid |
| pH | 5 til 7 |
| Fysisk form | Fast stof |
| Smeltepunkt | 55 °C |
| Mængde | 1 kg |
| Identifikation | Beståelsesprøve |
| Emballage | Poly flaske |
| Lineær formel | H(OCH2CH2)nOH |
| Merck Index | 15, 7688 |
| Show More |