Få mere at vide
Polyethylenglycol 8000 (PEG), Fisher BioReagents™
Beskrivelse
Polyethylenglycol 8000, HO-[CH2CH2O]nH, CAS-nummer-25322-68-3, polyethylenoxid, Carbowax , PEG 8000, 1 kg, Grå, Hvid, 7000 til 9000, FORSIGTIG!
PEG 8000 er velegnet som medium til fusion af pattedyrceller. Det bruges også til at udfælde bakteriofag fra lyserede cellesupernatanter.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Polyethylene Glycol 8000 |
| Farve | Hvid |
| pH | 5.0 til 7.0 |
| Fysisk form | Fast stof |
| Smeltepunkt | 55 °C |
| Lineær formel | H(OCH2CH2)nOH |
| Merck Index | 15, 7688 |
| Mængde | 100 g |
| Formel vægt | 7000 til 9000 |
| Identifikation | Beståelsesprøve |
| Vis mere |