Få mere at vide
Polyethylenglycol 8.000, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11365747
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
10 kg
Pakningsstørrelse:
100g
10kg
2kg
500g
Artikelnummer. 11365747
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043443.A3
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62.07 g/mol
Polyethylenglycol bruges til at modificere terapeutiske proteiner og peptider for at øge dets opløselighed. Det bruges også til fremstilling af bioaktive og immunisolerende barrierer til indkapsling af celler. I gaskromatografi bruges den som en polær stationær fase. Det bruges som formslipmiddel og smøremiddel til fremstilling af elastomerer. Som dispergeringsmiddel bruges det i tandpastaer. Det finder anvendelse i blodbanker som en potentiator, der bruges til at påvise antigener og antistoffer. I den farmaceutiske industri bruges det som tablet- og kapselsmøremiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25322-68-3
Molekylær formel (C2H4O)n
Molekylvægt (g/mol) 62.07
MDL nummer MFCD01779601
InChI nøgle LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym PEG 8000
IUPAC navn ethan-1,2-diol
SMIL [H]OCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyethylene glycol 8,000
Farve Hvid
pH 5 til 7
Fysisk form Pulver
Smeltepunkt 55°C to 63°C
Merck Index 14,7568
Opløselighedsinformation Soluble in water and aromatic hydrocarbons. Slightly soluble in aliphatic hydrocarbons and organic solvents.
Mængde 2 kg