Få mere at vide
Polyethylenglykol 8.000
Artikelnummer. 11355747
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
10 kg
Pakningsstørrelse:
100g
10kg
2kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11355747 10 kg 10kg
11375747 100 g 100g
11385747 500 g 500g
11365747 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11355747 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043443.A9
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4664.25 DKK
    4196.65 DKK / 10kg
    Spare 467.60 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62,07 g/mol
Polyethylenglycol bruges til at modificere terapeutiske proteiner og peptider for at øge dets opløselighed. Det bruges også til fremstilling af bioaktive og immunisolerende barrierer til indkapsling af celler. I gaskromatografi bruges den som en polær stationær fase. Det bruges som formslipmiddel og smøremiddel til fremstilling af elastomerer. Som dispergeringsmiddel bruges det i tandpastaer. Det finder anvendelse i blodbanker som en potentiator, der bruges til at påvise antigener og antistoffer. I den farmaceutiske industri bruges det som tablet- og kapselsmøremiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25322-68-3
Molekylær formel (C2H4O)n
Molekylvægt (g/mol) 62.07
MDL nummer MFCD01779601
InChI nøgle LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym PEG 8000
IUPAC navn ethan-1,2-diol
SMIL [H]OCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyethylene glycol 8,000
Farve Hvid
pH 5 til 7
Fysisk form Pulver
Smeltepunkt 55 °C til 63 °C
Merck Index 14,7568
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og aromatiske kulbrinter. Let opløselig i alifatiske kulbrinter og organiske opløsningsmidler.
Mængde 10 kg
Lugt Lugtfri