Description
- Differentiel udfældning af DNA.
- Forøger hybridiseringshastigheden af nukleinsyrer.
- Forbedrer effektiviteten af slutmærkning med T4 Polynukleotidkinase (1,2) .
- Anvendes til ligering af stumpt DNA.
- Udfælder bakteriofag± partikler og plasmid-DNA.
- Anvendes til fremstilling af enkeltstrenget M13 DNA.
- Fremmer cellefusion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Differentiel udfældning af DNA
- Forøger hybridiseringshastigheden af nukleinsyrer
- Forbedrer effektiviteten af slutmærkning med T4 Polynukleotidkinase(1,2)
- Anvendes til ligering af stumpt DNA
- Udfælder bakteriofag og
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Polyethylene Glycol 6000 |
| Fysisk form | Flager |
| Smeltepunkt | 60 °C til 63 °C |
| Mængde | 1 kg |
| Emballage | Plastflaske |