Få mere at vide
Polyethylenglycol 600
Beskrivelse
Polyethylenglycol bruges som fugtighedsbevarende middel i blæk og klæbemidler. Det fungerer som opløsningsmiddel i loddemiddel og som farvestofbærer i blæk. Det er også nyttigt som modificeringsmiddel og bindemiddel i latexmaling. Det bruges som tilsætningsstof i syntetiske smøremidler, skæreolie og hydraulikvæsker. Det spiller en vigtig rolle for udfældningen af proteiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Polyethylene glycol 600 |
| Smeltepunkt | 17 °C til 23 °C |
| Tæthed | 1.12 |
| Mængde | 250 g |
| Flammepunkt | 252 °C (485 °F) |
| Brydningsindeks | 1.468 |
| Opløselighedsinformation | Blandet med vand, mange organiske opløsningsmidler, alifatiske ketoner, alkoholer, kloroform, glykolether, estere og aromatiske kulbrinter. Ublandelig med æter og alifatiske kulbrinter. |