Få mere at vide
Polyethylenglycol 600
Artikelnummer. 11464807
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11464807 1000 g 1000g
11474807 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11464807 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21798.0B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    693.60 DKK
    555.65 DKK / 1000g
    Spare 137.95 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62,07 g/mol
Polyethylenglycol bruges som fugtighedsbevarende middel i blæk og klæbemidler. Det fungerer som opløsningsmiddel i loddemiddel og som farvestofbærer i blæk. Det er også nyttigt som modificeringsmiddel og bindemiddel i latexmaling. Det bruges som tilsætningsstof i syntetiske smøremidler, skæreolie og hydraulikvæsker. Det spiller en vigtig rolle for udfældningen af proteiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25322-68-3
Molekylær formel (C2H4O)n
Molekylvægt (g/mol) 62.07
MDL nummer MFCD01779601
InChI nøgle LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn ethan-1,2-diol
SMIL [H]OCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyethylene glycol 600
Fysisk form Væske
Smeltepunkt 17 °C til 23 °C
Tæthed 1.12
Mængde 1000 g
Flammepunkt 252 °C (485 °F)
Brydningsindeks 1.468
Opløselighedsinformation Blandet med vand, mange organiske opløsningsmidler, alifatiske ketoner, alkoholer, kloroform, glykolether, estere og aromatiske kulbrinter. Ublandelig med æter og alifatiske kulbrinter.